Läs mer
asecos™ Basskydd
Produktkod. 15967376 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bredd (metrisk) Exteriör:
486 mm
786 mm
1086 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Exteriör Förpackningsstorlek
15967376 1086 mm Varje
15957376 486 mm Varje
15461425 786 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15967376 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 31925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.35 SEK
    515.59 SEK / Paket med 1
    Save 130.76 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Panelbeläggning av melaminharts
För modellerna Q15 och/eller Q30
Specifikationer
Djup (metrisk) Exteriör 536 mm
Mått (D x B x H) 536 x 1086 x 88 mm
För användning med (utrustning) För högskåp med en bredd på 1200 mm, för modell(er): Q30
Höjd (metrisk) Exteriör 88 mm
Ytbeläggning Melaminharts laminerad
Vikt (metrisk) 3 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1086 mm
Material Spånskiva
Produkttyp Basskydd