Läs mer
asecos™ Basskydd
Produktkod. p-7163618 Handla allt asecos Produkter
Bredd (metrisk) Exteriör:
486 mm
786 mm
1086 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15957376
Brand: asecos™ 31923
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Panelbeläggning av melaminharts
För modellerna Q15 och/eller Q30
Specifikationer
Djup (metrisk) Exteriör 536 mm
Mått (D x B x H) 536 x 486 x 88 mm
För användning med (utrustning) För högskåp med en bredd på 600 mm, för modell(er): Q30
Höjd (metrisk) Exteriör 88 mm
Ytbeläggning Melaminharts laminerad
Vikt (metrisk) 1.50 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 486 mm
Material Spånskiva
Produkttyp Basskydd