Läs mer
asecos™ Basskydd med justeringshjälpmedel
Produktkod. 15337433 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bredd (metrisk) Exteriör:
486 mm
786 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Exteriör Förpackningsstorlek
15337433 486 mm Varje
15317433 786 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15337433 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 31004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1086.75 SEK
    921.82 SEK / Paket med 1
    Save 164.93 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Baskåpa med justeringshjälp (panel melaminharts-belagd)
  • basskydd
  • panel melaminhartsbelagd RAL 7016
  • med justeringshjälpmedel
Specifikationer
Djup (metrisk) Exteriör 536 mm
Mått (D x B x H) 536 x 486 x 88 mm
För användning med (utrustning) För högskåp med bredd 600 mm, för modell(er): Q30
Höjd (metrisk) Exteriör 88 mm
Ytbeläggning Melaminharts laminerad
Vikt (metrisk) 1.5 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 486 mm
Färg Grå
Material Spånskiva
Produkttyp Basskydd