Läs mer
Corning™ Bashuvudklämma
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10561758 Handla allt Corning Produkter
För användning med (utrustning):
Hållande Stång
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10561758
Brand: Corning™ 440140
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Hållarstång
Corning erbjuder stödstavar med 2 diameter. Den är designad för att användas med Corning Temperatursondstödklämma (kat. nr. 440141).
Obs: Bosshead klämmer till stödstången; hållstång ansluter till bosshead. Temperaturregulatorn glider in i hållarstången.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Hållande Stång
Typ Klämma