Läs mer
Base Number (BN) Standard: 40 mg KOH/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Beskrivning
Base Number (BN) Standard: 40 mg KOH/g in Hydrocarbon Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Base Number |
| Analyt- eller komponentnamn | Base Number |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Koncentration | 40 mg KOH/g |
| Lösningsmedel eller matris | Hydrocarbon Oil |
| Kvantitet | 100 g |