Läs mer
Basolja 75, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 gal.
Förpackningsstorlek:
3.8 L
500ml
Beskrivning
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
- Base Oil 75 Blank
- Certified Base Oil
- Organometallic Oil Standard
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Base Oil 75 Blank |
| Förpackning | Triple-leached LDPE bottle |
| Analyscertifikat | With Certificate of Analysis |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Lösningsmedel eller matris | Base Oil 75 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Kvantitet | 1 gal. |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning