Läs mer
Basolja 75, SPEX CertiPrep™
Produktkod. p-217896 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 gal.
Förpackningsstorlek:
3.8 L
500ml
Produktkod. 15668235
Brand: SPEX Certiprep BASE75
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
  • Basolja 75 Blank
  • Certifierad basolja
  • Organometallisk olja standard
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Base Oil 75 Blank
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat With Certificate of Analysis
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Kvantitet 500 ml
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning