Läs mer
BRAND™ Bas för plastflaskor
Produktkod. 10573841 Handla allt Brand Produkter
:
Diameter Ytter: 94 - 96 mm
Produktkod. 10573841
Brand: BRAND™ 23728
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bas för automatisk byrett Schilling för 1000 ml plastflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 96 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
För användning med (utrustning) Automatisk byrett Schilling , Plastflaskor
Typ Bas