Beskrivning
Botten eller bas för att fästa ställ för olika kärl, såsom provrör, mikroreaktionskärl, etc., på plattformen på den valda plattformsskakaren. Verktygsfri montering.
Material: elektropolerat rostfritt stål
Egenskaper: autoklaverbar och tål maskindisk
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rörhållarbas |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Hei-SHAKE 1000 eller 2000 serie shakers |