Läs mer
BINDER™ Bas
Produktkod. 15672206 Handla allt BINDER Produkter
Material:
Stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15672206
Brand: BINDER™ 90510028
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bas för användning med C 170 och CB 170.
  • För användning med CB 170
  • Inkluderar hjul
Specifikationer
Beskrivning Base - basen utrustad med hjul används för säker positionering och nivellering av en BINDER CO2 inkubator
För användning med (utrustning) BINDER Kammare CB-S 170, CB 170, CBF 170
Material Stål
Typ Stå
Inkluderar Hjul