Läs mer
IKA™ Grundläggande 2D Rocker
Produktkod. 13460577 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
5 till 80 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
13460577 5 till 80 rpm Varje
1 options
Produktkod. 13460577 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004002000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13447.17 SEK
    12140.57 SEK / Paket med 1
    Save 1306.60 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
En gungande shaker med justerbar hastighet för smidiga, homogena blandningsuppgifter i kolvar, odlingskolvar, petriskålar och rör.
  • Även med belastnings- och spänningsfluktuationer förblir skakhastigheten konstant
  • En fast lutningsvinkel säkerställer reproducerbara testresultat
  • Olika tillbehör möjliggör användning för en mängd olika applikationer
  • Användbar vid 4° till 50 °C i inkubatorer
  • Anti-halk gummimatta ingår
  • Enkel hantering med pekknappsats
  • Lämplig för kontinuerlig drift
  • Skakdiameter på 8° (vinkel)
  • Hastighetsområde 5 till 80 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 8°
Bärande kapacitet (metrisk) 2 kg
Hastighetsintervall 5 till 80 rpm
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 50 °C
Wattal 24 W
Amperage 1000 mA
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 330 mm
Höjd (metrisk) 150 mm
Höjd (metrisk) interiör 150 mm
Bredd (metrisk) 280 mm
Modell ROCKER 2D Basic
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Anti-halk gummimatta