Läs mer
MP Biomedicals™ Basic Agarose Premier
Produktkod. 15792432 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15792432 100 g 100g
15702442 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15792432 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11AGAF0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.08 SEK
    876.32 SEK / 100g
    Save 80.76 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Basic Agarose Premier, analytisk betyg
  • Agaros är en renad linjär galaktanhydrokolloid isolerad från agar eller agarbärande marina alger.
  • Basic agarose premier är idealisk för rutinmässig snabb separation av DNA- och RNA-fragment samt PCR-produkter, beredning av plasmider och för screening-, klonings- och blottingtekniker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 9012-36-6
Beskrivning Agaros är en renad lineargalaktanhydrokolloid isolerad från agar eller agarbärande marina alger.
Färg Vitt
Form Pulver
För användning med (applikation) Analys av nukleinsyror genom gelelektrofores
Kvantitet 100 g
Förvaringskrav Förvara i rumstemperatur (15-30 °C).
Produkttyp Agarosegel