Läs mer
MP Biomedicals™ Basic Agarose Premier
Produktkod. p-7139383 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 15792432
Brand: MP Biomedicals™ 11AGAF0100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Basic Agarose Premier, analytisk betyg
  • Agaros är en renad linjär galaktanhydrokolloid isolerad från agar eller agarbärande marina alger.
  • Basic agarose premier är idealisk för rutinmässig snabb separation av DNA- och RNA-fragment samt PCR-produkter, beredning av plasmider och för screening-, klonings- och blottingtekniker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 9012-36-6
Beskrivning Agaros är en renad lineargalaktanhydrokolloid isolerad från agar eller agarbärande marina alger.
Färg Vitt
Produkttyp Agaros
Form Pulver
För användning med (applikation) Analys av nukleinsyror genom gelelektrofores
Kvantitet 100 g
Förvaringskrav Förvara i rumstemperatur (15-30 °C).