missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Basic Blue 41, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Basic Blue 41 |
| CAS | 12270-13-2 |
| Molekylformel | C19 H23 N4 O2 S . C H3 O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Basic Blue 41, Benzothiazolium, 2-[2-[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]diazenyl]-6-methoxy-3-methyl-, methyl sulfate (1:1) (ACI), Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, methyl sulfate (salt) (9CI), C.I. Basic Blue 41 (8CI |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N4O2S.CH4O4S/c1-4-23(11-12-24)15-7-5-14(6-8-15)20-21-19-22(2)17-10-9-16(25-3)13-18(17)26-19;1-5-6(2,3)4/h5-10,13,24H,4,11-12H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| LEDER | CCN(CCO)c1ccc(cc1)N=Nc2sc3cc(OC)ccc3[n+]2C.COS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-[N-ethyl-4-[(6-methoxy-3-methyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)diazenyl]anilino]ethanol;methyl sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.574 |
| Formel vikt | 482.129 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?