missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Basic Blue 7100, TRC

Produktkod. 30137070
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137070 500 mg
30136187 5 g
30040827 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137070 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB118738500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2390-60-5
Molekylformel C33 H40 N3 . Cl
Molekylvikt (g/mol) 514.14
Synonym C.I. Basic Blue 7 (7CI,8CI), Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, chloride (9CI), Victoria Pure Blue BO (6CI), Aizen SBN Blue 701, Aizen Victoria Blue BO, Aizen Victoria Pure Blue BOH, BB 7, Basic Blue 7, Basic Brilliant Blue BO, Basonyl Blue 636, Brilliant Victoria Blue RB, Brilliant Victoria Blue RS, C.I. 42595, Calcozine Pure Blue BO, Eljon Blue Toner, Hidaco Victoria Blue BGO, Mitsui Victoria Pure Blue BO, No. 3772 Forthbrite Blue B, SBN Blue 701, Sicilian Blue X 2758, Silosuper Blue B, Vali Fast Blue 1603, Victoria Blue BO, Victoria Blue BOH, Victoria Blue BON 110, Victoria Blue FBO, Victoria Blue, Green Shade, Victoria Pure Blue BGO, Victoria Pure Blue BO CI 42595, Victoria Pure Blue BOC, Victoria Pure Blue BOD, Victoria Pure Blue BOH, Victoria Pure Blue BON, Victoria Pure Blue BOP, Victoria Pure Blue FBO, Victoria Pure Blue RB, Victoria Pure Ink Blue BO, Victoria Pure Lake Blue, Victoria Pure Lake Blue BO
IUPAC-namn [4-[[4-(diethylamino)phenyl]-[4-(ethylamino)naphthalen-1-yl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-diethylazanium;chloride
LEDER [Cl-].CCNc1ccc(C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)c3ccc(cc3)N(CC)CC)c4ccccc14

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Basic Blue 7
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C33H39N3.ClH/c1-6-34-32-24-23-31(29-13-11-12-14-30(29)32)33(25-15-19-27(20-16-25)35(7-2)8-3)26-17-21-28(22-18-26)36(9-4)10-5;/h11-24H,6-10H2,1-5H3;1H
Formel vikt 513.2911
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.