Läs mer
Tork Grundläggande centrematningstorkpapper M2
Produktkod. 30243770 Handla allt Tork Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30243770 Vitt
1 options
Produktkod. 30243770 Leverantör Tork Leverantörsnummer 121206
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tork Basic Paper 2-lagers är idealisk för grundläggande torkuppgifter, handtorkning och när kostnadseffektivitet är viktig. Detta papper kan användas i Centrefeed-dispensern Tork™, som är en mångsidig lösning med hög kapacitet för professionella miljöer där både hand- och yttorkning krävs.
  • Ta torkpapper med bara en hand, tack vare pappershandduksautomatens enkla hantering.
  • Täck alla dina torkbehov – dessa mångsidiga pappershanddukar är tillräckligt starka och absorberande för en mängd olika uppgifter.
  • Spara kostnader – vår industripappersrulle ger mycket för pengarna och kan användas både för hand och för yttorkning.
  • Spara personaltid vid påfyllningsomgångar genom att använda detta torkpapper med vår högkapacitets Tork Centrefeed-dispenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torkpapper
Längd (engelska) 174.98 yd.
Längd (metrisk) 160 m
Bredd (engelska) 7,87 tum
Bredd (metrisk) 20 cm
Material papper
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad HACCP, FSC Kedja av förvaring, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 9001, EU-ekomärkning, EMAS, ISO 14001, FSC Återvunnen kredit
Färg Vitt
Disponibel Begränsad användning
Diameter (metrisk) 18.7 cm
Lager 2-ply
Certifieringar/efterlevnad (Europa) HACCP, FSC Kedja av förvaring, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 9001, EU-ekomärkning, EMAS, ISO 14001, FSC Återvunnen kredit