Läs mer
Fisherbrand™ Basic Comfort hög labbstol
Produktkod. 17796689 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ: Stol
Produktkod.
17796689 Typ: Stol
1 options
Produktkod. 17796689
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Justerbar labbstol med utmärkt svankstöd för bekväma och hälsosamma sittplatser under en längre tid.
  • Permanent kontakt ryggstöd och höjdjusterbart ryggstöd
  • Stor och bekväm sittyta och rymligt ryggstöd ger utmärkt stöd
  • Pålitligt kroppsstöd för laboratoriearbete
  • Lättskötta material, lätta att rengöra
Specifikationer
Produkttyp Stol
Färg Svart
Justerbar (höjd) 620 till 890 mm
Justerbar Höjdjusterbar med gasfjäder
Certifikat och efterlevnad GS-märke för testad säkerhet enligt DIN 68877
Avsluta Konstläder
För användning med (applikation) För laboratoriearbete vid höga laboratoriebänkar
Rammaterial Polyamid
Inkluderar Ryggstöd, sits, gasfjäder, gasfjäderskydd, fotring, 5-stjärnig fotbas, stop&go-hjul
Lyfttyp Gaslyftshöjdjustering
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd Justerbar från 620 till 890 mm
Garanti 10 år
Vikt (metrisk) 14 kg
Hjultyp Mjuka stop&go-hjul för hårda golv
Bredd (metrisk) 680 mm
Med ryggstöd Ja
Med hjul Ja
Fotstöd Ja
Med svankstöd Ja
Typ av sittplatser Hög bänkhöjd
Visa mer Visa mindre
Uppfyller biosäkerhetsnivå S1 och S2, GMP kompatibla