Läs mer
Gilac™ Grundbehållare med integrerat lock
Produktkod. 17938691
Change view
Färg:
Blått
Mått (L x B x H):
600 x 400 x 365 mm
Produktkod. Färg Mått (L x B x H)
17938691 Blått 600 x 400 x 365 mm
1 options
Produktkod. 17938691 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G121001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.50 SEK
    746.05 SEK / Paket med 1
    Save 314.45 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 23-10-2026
Basic Container med integrerat lock integrerar dubbelgångsförsett krokodillock . Locken tappas inte bort och fliken hänger ner vertikalt längs behållarens sidor när den är öppen.
  • Behållare med integrerat dubbelgångsförsett ''krokodil'' lock.
  • Lock med integrerad låsfunktion: locken tappas inte bort och fälls ner vertikalt längs sidorna av behållaren när den är öppen.
  • Staplas när locket är stängt och häckar när locket är öppet för att optimera förvaring och transport av tömmer.
  • Speciell gångjärnsdesign på locket för ett stabilt låssystem.
  • Behållaren är kompatibel med automatiserade system tack vare specialdesignade lockkanter för att säkerställa en smidig övergång till transportband.
    • Valfri manipuleringssäker försegling för att skydda innehållet.
    • Fyllningsvikt upp till 25 kg.
    • Kapslade behållare tar upp så mycket som 70 % mindre volym.
Specifikationer
Typ Förvaringsväska
Material Polypropen
Färg Blått
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 17,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 65 L
Förslutningstyp Integrerat lock
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 365 mm