Läs mer
Eppendorf™ Vit handske Leverans per enhet
Produktkod. 15793685
Change view
Produkttyp:
Leverans av vita handsker (100 till 180 kg)
White Glove Delivery (>180 kg)
White Glove Delivery (<100 kg)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15793685 White Glove Delivery (>180 kg) Varje
15773685 White Glove Delivery (<100 kg) Varje
15783685 Leverans av vita handsker (100 till 180 kg) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15793685 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 2277000004
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Leverans på bottenvåningen eller på annan våning med godshiss inkl. packa upp och ta tillbaka emballage. Frakt med trappstigning beställs vid behov.
  • Vita handske leverans per enhet
  • Leverans på bottenvåningen eller på annan våning med godshiss inkl. packa upp och ta tillbaka emballage
  • Frakt med trappstigning beställs vid behov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp White Glove Delivery (>180 kg)