Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Grundläggande Fuchsin
Produktkod. 11419803
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419803 5 g 5g
11429803 25 g 25g
11439803 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419803 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A12952.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337,85 g/mol
Biologisk färgning för att särskilja coli och aerogena bakterierBasic Fuchsin är användbar för Ziehl-Neelson-färgning för att detektera syrafasta baciller. Det används också för att färga tuberkelbaciller och bakterieflageller. Det spelar en viktig roll för vävnadssektioner att visualisera elastiska fibrer, hjärt- och skelettmuskelvävnad. Det fungerar också som bakteriella och histologiska fläckar. Vidare används det för att färga cellelement, vissa vävnader, bakterier och fungerar också som ett lokalt anti-infektionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Biologisk
färgning för att skilja coli och aerogena bakterier Grundläggande Fuchsin är användbart för Ziehl-Neelson-färgning för att detektera syrafasta baciller. Det används också för att färga tuberkelbaciller och bakterieflageller. Det spelar en viktig roll för vävnadssektioner att visualisera elastiska fibrer, hjärt- och skelettmuskelvävnad. Det fungerar också som bakteriella och histologiska fläckar. Vidare används det för att färga cellelement, vissa vävnader, bakterier och fungerar också som ett lokalt anti-infektionsmedel.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, dietyleter och syror praxis. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-99-5
Molekylformel C20H20ClN3
Molekylvikt (g/mol) 337.85
MDL-nummer MFCD00012569
InChI-nyckel AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic violet 14, fuchsin, fuchsin basic, magenta, rosaniline, fuchsine, basic fuchsine, basic magenta, rose aniline, fuchsin, basic
PubChem CID 12447
IUPAC-namn 4-[(4-aminofenyl)-(4-imino-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]anilin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Basic Fuchsin
Smältpunkt 268 °C till 270 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 4166684
Merck Index 14,5652
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, dietyleter och syror; Olöslig i eter.
Formel vikt 337.86
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Basic Fuchsin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Magenta
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.