Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Grundläggande Fuchsin
Beskrivning
Biologisk färgning för att särskilja coli och aerogena bakterierBasic Fuchsin är användbar för Ziehl-Neelson-färgning för att detektera syrafasta baciller. Det används också för att färga tuberkelbaciller och bakterieflageller. Det spelar en viktig roll för vävnadssektioner att visualisera elastiska fibrer, hjärt- och skelettmuskelvävnad. Det fungerar också som bakteriella och histologiska fläckar. Vidare används det för att färga cellelement, vissa vävnader, bakterier och fungerar också som ett lokalt anti-infektionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
färgning för att skilja coli och aerogena bakterier Grundläggande Fuchsin är användbart för Ziehl-Neelson-färgning för att detektera syrafasta baciller. Det används också för att färga tuberkelbaciller och bakterieflageller. Det spelar en viktig roll för vävnadssektioner att visualisera elastiska fibrer, hjärt- och skelettmuskelvävnad. Det fungerar också som bakteriella och histologiska fläckar. Vidare används det för att färga cellelement, vissa vävnader, bakterier och fungerar också som ett lokalt anti-infektionsmedel.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, dietyleter och syror praxis. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider och klorformater.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Basic Fuchsin |
| Smältpunkt | 268 °C till 270 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 4166684 |
| Merck Index | 14,5652 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol, dietyleter och syror; Olöslig i eter. |
| Formel vikt | 337.86 |
Säkerhet och hantering
- Basic Fuchsin
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Magenta
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.