Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Grundläggande Fuchsin, 70+%, ren
Produktkod. 10589082 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10589082 25 g Glasflaska 25g
10035203 100 g Glasflaska 100g
10791894 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10589082 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 401690250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337,85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-99-5
Molekylformel C20H20ClN3
Molekylvikt (g/mol) 337.85
MDL-nummer MFCD00012569
InChI-nyckel AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
PubChem CID 12447
IUPAC-namn 4-[(4-aminofenyl)-(4-imino-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]anilin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Basic Fuchsin
Smältpunkt 250,0 °C
Namnnotering Pure
Absorptionsförhållande 1.16 till 1.35
Färginnehåll 70% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 547 till 552 nm
Förpackning Glasflaska
Beilstein 13, 765
Merck Index 15, 5715
Färg Klart
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 4 g/L (25 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol och syror, praktiskt taget olöslig i eter, löslig 30 g/L i etanol (25 °C)
Kvantitet 25 g
Flampunkt 200 °C
Fysisk form Glittrande kristallint pulver
Formel vikt 337.84
Procent renhet ≥70%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Basic Fuchsin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Basic Fuchsin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.