Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Basic Fuchsin, 70+%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10791894 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10791894
Brand: Thermo Scientific Chemicals 401695000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337.85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-99-5
Molekylformel C20H20ClN3
Molekylvikt (g/mol) 337.85
MDL-nummer MFCD00012569
InChI-nyckel AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
PubChem CID 12447
IUPAC-namn 4-[(4-aminofenyl)-(4-imino-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]anilin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Basic Fuchsin
Smältpunkt 250.0°C
Namnnotering Pure
Absorptionsförhållande 1.16 to 1.35
Färginnehåll 70% min.
Beilstein 13, 765
Merck Index 15, 5715
Löslighetsinformation Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C)
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 547 to 552nm
Formel vikt 337.84
Procent renhet ≥70%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Densitet 200g/mL
Färg Klart
Kvantitet 500 g
Flampunkt 200°C
Fysisk form Glittrande kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.