Läs mer
Basisk fuchsinhydroklorid, 99 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11423301 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423301 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11423301 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215042325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 SEK
    1191.80 SEK / 25g
    Save 63.20 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Basic fuchsin hydrochloride
Namnnotering För HPLC-analys
CAS 569-61-9
Färg Klart
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C19H18ClN3
Kvantitet 25 g
Synonym basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
InChI-nyckel JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
IUPAC-namn 4-[(4-aminofenyl)-(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]anilin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 323.824
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
Formel vikt 323.83
Fysisk form Kristallint pulver