Läs mer
Basisk fuchsinhydroklorid MP Biomedicals
Produktkod. 11413301 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413301 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11413301 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215042305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 SEK
    408.95 SEK / 5g
    Save 21.05 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Basic Fuchsin Hydrochloride
CAS 569-61-9
Molekylformel C19H18ClN3
Kvantitet 5 g
Synonym basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
InChI-nyckel JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
IUPAC-namn 4-[(4-aminofenyl)-(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]anilin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 323.824
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
Formel vikt 323.8