Läs mer
Cleaver Scientific Basic Gel Dokumentationshuva
Produktkod. 16684193 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
GDH-BASIC
Produktkod. Modell
16684193 GDH-BASIC
1 options
Produktkod. 16684193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 SEK
    921.61 SEK / Paket med 1
    Save 65.39 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
En låg kostnad, enkel att använda geldokumentationshuva för användning med en mobiltelefon. Minskar bakgrund från omgivande ljus när du använder blåljustransilluminatorer.
  • Placera huven över en blåljustransilluminator
  • Använd en telefon för att zooma in och ta en bild
  • Överför bilderna från telefonen till analysmjukvaran
  • Idealisk för utbildningsanvändning eller där låga kostnader är viktiga
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mobiltelefon
Modell GDH-BASIC
Produkttyp Gel Dokumentationshuva