Läs mer
Gilac™ Basic Pole Bag Holdare
Produktkod. 17948481
Change view
Bredd (metrisk):
500 mm
Produktkod. Bredd (metrisk)
17948481 500 mm
1 options
Produktkod. 17948481 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G619071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2046.40 SEK
    1354.45 SEK / Paket med 1
    Save 691.95 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Basic Pole Bag Holder utan hjul, pedal eller lock. Väskan är mycket enkel att ta bort och sätta tillbaka. Stångpåshållare levereras för montering.
  • Stångpåshållare utan hjul, pedal eller lock.
  • Väskan mycket lätt att ta bort och sätta tillbaka.
  • Stångpåshållare levereras för montering.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Miljö med avfallsinsamling behövs
För användning med (utrustning) Stångpåshållarlock + standard 120 L soppåse
Inkluderar Väskhållare
Material HDPE
Storlek 120 L
Bredd (engelska) 19,7 tum
Produkttyp Väskhållare
Bredd (metrisk) 500 mm