Läs mer
Basic Red 46, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Basic Red 46 |
| Analyt- eller komponentnamn | Basic Red 46 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N6.BrH/c1-22(13-15-7-5-4-6-8-15)17-11-9-16(10-12-17)20-21-18-23(2)14-19-24(18)3;/h4-12,14H,13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 400.1011 |