Läs mer
Basic Red 51 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Basic Red 51 (Technical Grade) |
| CAS | 12270-25-6 |
| Molekylformel | C13H18ClN5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Basacryl Red X-BL, Basic Red 51, Maxilon Red M-RL, Maxilon Red SL, Maxilon Red SL 200, Vibracolor Ruby Red |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N5.ClH/c1-16(2)12-7-5-11(6-8-12)14-15-13-17(3)9-10-18(13)4;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | CN1C=C[N+](=C1N=NC2=CC=C(C=C2)N(C)C)C.[Cl-] |
| IUPAC-namn | 2-((4-(dimethylamino)phenyl)diazenyl)-1,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.77 |
| Formel vikt | 279.13 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?