Läs mer
Basic Red 51 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Basic Red 51 (Technical Grade) |
| CAS | 12270-25-6 |
| Molekylformel | C13H18ClN5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Basacryl Red X-BL, Basic Red 51, Maxilon Red M-RL, Maxilon Red SL, Maxilon Red SL 200, Vibracolor Ruby Red |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N5.ClH/c1-16(2)12-7-5-11(6-8-12)14-15-13-17(3)9-10-18(13)4;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | CN1C=C[N+](=C1N=NC2=CC=C(C=C2)N(C)C)C.[Cl-] |
| IUPAC-namn | 2-((4-(dimethylamino)phenyl)diazenyl)-1,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.77 |
| Formel vikt | 279.13 |