Läs mer
Memmert™ Basic Series Water Baths
Produktkod. 10003832 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10003832 45 l Varje
10185702 22 l Varje
10573693 14 l Varje
10329342 10 l Varje
10433302 29 l Varje
10738303 7 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10003832 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer WNB45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Corrosion-resistant stainless steel water bath. Memmert™ Basic Series Water Baths feature precise electronics and multiple temperature protection to guarantee the highest level of safety in the laboratory.
  • Microprocessor PID temperature controller
  • Digital display
  • Over-temperature protection
  • Integrated digital timer
Specifikationer
Controllertyp Microprocessor PID
Kapacitet (metrisk) 45 l
Certifikat och efterlevnad CE, VDE, GS
Temperaturområde +10°C to +95°C
Visa Digital LED
För användning med (applikation) For research laboratories, food and beverage, temperature control
Material Stainless Steel
Modell WNB 45
Temperatur (metrisk) Max 95°C
Temperaturupplösning ±0.1°C
Längd (metrisk) 818 mm
Längd (metrisk) Interiör 590 mm
Bredd (metrisk) 516 mm
Bredd (metrisk) Interiör 350 mm
Höjd (metrisk) 296 mm
Höjd (metrisk) interiör 220 mm
Djup (metrisk) interiör 590 mm
Fraktvikt (metrisk) 31 kg
Vikt (metrisk) 24 kg
Spänning 230 V
Wattal 2.8 kW
Frekvens 50/60 Hz