Läs mer
Memmert™ Basic Series Water Baths
Produktkod. 10329342 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10329342
Brand: Memmert™ WNB10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Corrosion-resistant stainless steel water bath. Memmert™ Basic Series Water Baths feature precise electronics and multiple temperature protection to guarantee the highest level of safety in the laboratory.
  • Microprocessor PID temperature controller
  • Digital display
  • Over-temperature protection
  • Integrated digital timer
Specifikationer
Controllertyp Microprocessor PID
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certifikat och efterlevnad CE, VDE, GS
Visa Digital LED
För användning med (applikation) For research laboratories, food and beverage, temperature control
Material Stainless Steel
Modell WNB 10
Temperatur (metrisk) Max 95°C
Temperaturupplösning ±0.1°C
Längd (metrisk) 578 mm
Längd (metrisk) Interiör 350 mm
Bredd (metrisk) 356 mm
Bredd (metrisk) Interiör 210 mm
Höjd (metrisk) 238 mm
Höjd (metrisk) interiör 140 mm
Djup (metrisk) interiör 350 mm
Fraktvikt (metrisk) 17 kg
Vikt (metrisk) 13 kg
Spänning 230 V
Wattal 1.2 kW
Frekvens 50/60 Hz