Läs mer
Memmert™ Basic Series Water Baths
Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Microprocessor PID temperature controller
- Digital display
- Over-temperature protection
- Integrated digital timer
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | Microprocessor PID |
| Kapacitet (metrisk) | 29 l |
| Certifikat och efterlevnad | CE, VDE, GS |
| Visa | Digital LED |
| För användning med (applikation) | For research laboratories, food and beverage, temperature control |
| Material | Stainless Steel |
| Modell | WNB 29 |
| Temperatur (metrisk) Max | 95°C |
| Temperaturupplösning | ±0.1°C |
| Längd (metrisk) | 818 mm |
| Visa mer |