Läs mer
Memmert™ Basic Series Water Baths
Produktkod. p-8001878 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10003832
Brand: Memmert™ WNB45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Corrosion-resistant stainless steel water bath. Memmert™ Basic Series Water Baths feature precise electronics and multiple temperature protection to guarantee the highest level of safety in the laboratory.
  • Microprocessor PID temperature controller
  • Digital display
  • Over-temperature protection
  • Integrated digital timer
Specifikationer
Controllertyp Microprocessor PID
Kapacitet (metrisk) 45 l
Certifikat och efterlevnad CE, VDE, GS
Temperaturområde +10°C to +95°C
Visa Digital LED
För användning med (applikation) For research laboratories, food and beverage, temperature control
Material Stainless Steel
Modell WNB 45
Temperatur (metrisk) Max 95°C
Temperaturupplösning ±0.1°C
Längd (metrisk) 818 mm
Längd (metrisk) Interiör 590 mm
Bredd (metrisk) 516 mm
Bredd (metrisk) Interiör 350 mm
Höjd (metrisk) 296 mm
Höjd (metrisk) interiör 220 mm
Djup (metrisk) interiör 590 mm
Fraktvikt (metrisk) 31 kg
Vikt (metrisk) 24 kg
Spänning 230 V
Wattal 2.8 kW
Frekvens 50/60 Hz