Läs mer
Lonza™ Grundläggande SMC Nucleofector™ Utrustning
Antal reaktioner:
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Vektor | pmaxGFP™ |
| För användning med (utrustning) | Nucleofector™ II/2b |
| För användning med (applikation) | Primära glatta muskelceller från däggdjur |
| Inkluderar | 2,25 ml Basic Nucleofector Lösning för däggdjur SMC , 0,5 ml tillskott, μ30 g pmaxGFP™ Vector, 25 certifierade kyvetter, 25 plastpipetter |
| Antal reaktioner | 25 |
| Produkttyp | Grundläggande SMC Nucleofector Utrustning |
| Kvantitet | 1 vardera |