Läs mer
Basic Violet 1 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Basic Violet 1 (technical) |
| CAS | 8004-87-3 |
| Molekylformel | C24H28N3 . Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Basic Violet 1 (Technical Grade) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H |
| LEDER | CNC1=CC=C(/C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)=C(C=C/3)\C=CC3=[N+](C)\C)C=C1.[Cl-] |
| IUPAC-namn | N-(4-((4-(dimethylamino)phenyl)(4-(methylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.95 |
| Formel vikt | 393.2 |