Läs mer
Thermo Scientific™ Grundläggande Vortex-blandare
Produktkod. 17328272 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Certifikat och efterlevnad:
CE
Produktkod. Pluggtyp Certifikat och efterlevnad
17328272 EU, Storbritannien, CN-kontakt CE
1 options
Produktkod. 17328272 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88882012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4280.00 SEK
    4195.23 SEK / Paket med 1
    Save 84.77 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Innehåller
Standard package includes the Rubber platform 88882120 x 1
De Thermo Scientific™ Basic Vortex Mixer är idealisk för snabb, enhetlig blandning av prover med exakt hastighetskontroll.
De Thermo Scientific™ Basic Vortex Mixer tillhandahåller omfattande blandningsmöjligheter för enzym- och RIA-analyser, allmän provrörsblandning, biokemiska analyser, viral spädningsberedning, precipiterade analyser, cellsuspensionsvirvling och blandning av vävnadsprover.
  • Digital hastighetsdisplay
  • Kontinuerlig och Touch-lägen
  • Hastighetsområde: 200 till 3000 rpm
  • Hastighetsnoggrannhet:± 5 % rpm
  • Bekväm hastighetsjustering med vred
  • Stabil för långsiktig verksamhet
  • Flera tillbehör för olika fartyg
Beställningsinfo
Beställ olika tillbehör som adapter för flera applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 4 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 0.5 kg
Hastighetsintervall 200 till 3000 rpm
Elektriska krav 100/240 V
Spänning 100/240 V
Håller Rör
Produkttyp Basic Vortex Mixer
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Material ABS hölje
Mått (L x B x H) 290 x 270 x 240 mm (11,4 x 10,7 x 9,4 tum)
Längd (engelska) 11,4 tum
Längd (metrisk) 290 mm
Fraktvikt (engelska) 14.99 lb.
Fraktvikt (metrisk) 6.8 kg
Vikt (engelska) 14.33 lb.
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Modell Basic Vortex Mixer
Visa Digital
För användning med (utrustning) Tillbehör: 88882120, 88882121, 88882122, 88882123, 88882124, 88882125, 88882126, 88882127
Inkluderar Gummiplattform 88882120
IP-betyg IP32
Motortyp DC motor
Antal positioner 19
Driftlägen Beröring, kontinuerlig
Garanti och serviceerbjudande 2 år