Beskrivning
- Täck alla dina torkbehov – dessa mångsidiga pappershanddukar är tillräckligt starka och absorberande för en mängd olika uppgifter.
- Minska tiden på underhåll – denna högkapacitets pappersrulle håller längre mellan påfyllningarna.
- Hantera vätskespill lätt – dessa hållbara pappershanddukar håller sig starka även när de är våta och är lämpliga för upprepad användning.
- Att bära rullar och kassera förpackningar är bekvämt tack vare Tork Easy Handling™ Plastic Packaging.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torkpapper |
| Längd (engelska) | 371.83 yd. |
| Längd (metrisk) | 340 m |
| Bredd (engelska) | 9,25 tum |
| Bredd (metrisk) | 23.5 cm |
| Material | papper |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | EU-ekomärkning, FSC Chain of Custody, ISO 9001, OHSAS 18001, FSC Återvunnen kredit, HACCP, ISO 50001, EMAS, ISO 14001 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Visa mer |