Läs mer
Multiroir Controlec™ BASICBOX Stapelbara förvaringslådor
Produktkod. 15879475
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,7 l
2,3 l
3,5 l
9 l
15 l
20 l
30 l
52 l
134 l
Mått (L x B x H):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15879475 3,5 l 205 x 170 x 145 mm Varje
15859475 1,7 l 205 x 170 x 75 mm Varje
15869475 2,3 l 205 x 170 x 100 mm Varje
15889475 9 l 328 x 250 x 190 mm Varje
15899475 15 l 380 x 330 x 213 mm -
15809485 20 l 425 x 330 x 213 mm -
15819485 30 l 595 x 395 x 170 mm Varje
15829485 52 l 595 x 395 x 310 mm Varje
15839485 134 l 780 x 570 x 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15879475 Leverantör Multiroir Controlec™ Leverantörsnummer 18723
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stapla enkelt ovanpå varandra på ett stabilt och säkert sätt. Multiroir Controlec™ BASICBOX Stapelbara förvaringslådor är gjorda av klar plast med ett klickförsänkt lock och rundade hörn för bekväm förvaring av matvaror eller någon produkt. Finns i en mängd olika storlekar.
BASICBOX-serien är en bra och solid förvaringslösning för alla produkter och livsmedel.
  • Tillverkad av återvinningsbar PP
  • Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin
  • Genomskinlig för att ge en perfekt överblick över innehållet
  • Locket klickas på botten av ett gångjärn i sidorna av lådan
  • Djupt infällt lock för mycket god stabilitet vid stapling
  • Rundade hörn garanterar säkerheten vid användning
  • Temperaturklass från -20 °C till +70 °C
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3,5 l
Stängningsfärg Genomskinligt
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Klicka på infällt lock
Färg Genomskinligt
Material Polypropen
Form Rektangulär
För användning med (applikation) Livsmedelsindustrin
Inkluderar Lock
Monteringstyp Staplingsbar
Antal fack 1
Produkttyp Förvaringslåda
Staplingsbar Ja
Stil BASICBOX
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +70 °C
Mått (L x B x H) 205 x 170 x 145 mm
Längd (metrisk) 205 mm
Bredd (metrisk) 170 mm
Höjd (metrisk) 145 mm