Läs mer
Multiroir Controlec™ BASICBOX Stapelbara förvaringslådor
Beskrivning
BASICBOX-serien är en bra och solid förvaringslösning för alla produkter och livsmedel.
- Tillverkad av återvinningsbar PP
- Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin
- Genomskinlig för att ge en perfekt överblick över innehållet
- Locket klickas på botten av ett gångjärn i sidorna av lådan
- Djupt infällt lock för mycket god stabilitet vid stapling
- Rundade hörn garanterar säkerheten vid användning
- Temperaturklass från -20 °C till +70 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 9 l |
| Stängningsfärg | Genomskinligt |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Klicka på infällt lock |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | Polypropen |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (applikation) | Livsmedelsindustrin |
| Inkluderar | Lock |
| Monteringstyp | Staplingsbar |
| Visa mer |