Läs mer
Multiroir Controlec™ BASICBOX Stapelbara förvaringslådor
Kapacitet (metrisk):
1.7 L
2.3 L
3.5 L
9 L
15 L
20 L
30 L
52 L
134 L
Mått (L x B x H):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
BASICBOX-serien är en bra och solid förvaringslösning för alla produkter och livsmedel.
- Tillverkad av återvinningsbar PP
- Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin
- Genomskinlig för att ge en perfekt överblick över innehållet
- Locket klickas på botten av ett gångjärn i sidorna av lådan
- Djupt infällt lock för mycket god stabilitet vid stapling
- Rundade hörn garanterar säkerheten vid användning
- Temperaturklass från -20 °C till +70 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Stängningsfärg | Genomskinligt |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Klicka på infällt lock |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | Polypropen |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (applikation) | Livsmedelsindustrin |
| Inkluderar | Lock |
| Monteringstyp | Staplingsbar |
| Visa mer |