Läs mer
Basimglurant, MedChemExpress
Beskrivning
Basimglurant (RG7090) is a potent, selective and orally available mGlu5 negative allosteric modulator with a Kd of 1.1 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Basimglurant |
| CAS | 802906-73-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H13ClFN3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | RG7090 CTEP Derivative |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (102.31 mM) |
| LEDER | CC1=C(C#CC2=CC(Cl)=NC=C2)N=C(C)N1C3=CC=C(F)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.77 |
| Visa mer |