Läs mer
Nickel Electro™ Metallvaror Range™ Plattbottnad aluminiumskål
Produktkod. 12737346 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
73 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12737346 73 ml Varje
1 options
Produktkod. 12737346 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 604
Beräknad leverans: 06-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nickel Electro™ Metallvaror Range™ Plattbottnad aluminiumskål är sprickfri, sömlös och idealisk för avdunstningstester.
  • Aluminium
  • Sömlös
  • Använd när du gör avdunstningstester
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 73 ml
Material Aluminium
Form Rund
Typ Avdunstningsfat
Höjd (metrisk) 19 mm
Diameter (metrisk) 70 mm