Läs mer
JULABO™ Korg för 1001F
Beskrivning
- Korg i rostfritt stål rymmer 20 flaskor, 0,33 till 0,5 L
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 flaskor, 0,33 L till 0,5 L vardera |
| För användning med (utrustning) | 1001 F |
| Typ | Korg |
| Material | Rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 Pk. |