Läs mer
Gilac™ Korg för flaskor
Håller:
Flaskor (1 L)
Beskrivning
- GILAC transportkorg för 6 flaskor tillverkad av livsmedelsgodkänd plast
- Flasklåda med brett handtag för enkel hantering
- Denna flaskhållare rymmer 6 flaskor à 1 L vardera
- Professionellt graderad, den är designad för tung användning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flaskhållare |
| Array | 2 x 3 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Rött |
| Håller | Flaskor (1 L) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | Vertikal |
| Form | Vertikal |
| Hyllor | 1 |
| Staplingsbar | Nej |
| Visa mer |