Läs mer
Elma Korgsystem
Produktkod. 17828835
Change view
Mått (L x B x H):
70 x 155 x 35 mm
105 x 110 x 50 mm
105 x 195 x 50 mm
105 x 195 x 95 mm
105 x 255 x 95 mm
105 x 455 x 55 mm
195 x 250 x 90 mm
255 x 450 x 55 mm
195 x 250 x 135 mm
255 x 280 x 135 mm
255 x 450 x 135 mm
Modell:
Korgsystem Modular Typ 100
Korgsystem Modular Typ 120
Korgsystem Modular Typ 150
Korgsystem Modular Typ 180
Korgsystem Modular Typ 30
Korgsystem Modular Typ 300
Korgsystem Modular Typ 40
Korgsystem Modular Typ 60
Korgsystem modulär typ 10
Korgsystem modulär typ 20
Korgsystem modulär typ 80
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Modell
17828835 255 x 450 x 55 mm Korgsystem Modular Typ 150
17891666 105 x 195 x 50 mm Korgsystem Modular Typ 30
17848835 105 x 455 x 55 mm Korgsystem modulär typ 80
17868835 105 x 195 x 95 mm Korgsystem Modular Typ 40
17818835 105 x 255 x 95 mm Korgsystem Modular Typ 60
17838835 255 x 450 x 135 mm Korgsystem Modular Typ 300
17808835 195 x 250 x 90 mm Korgsystem Modular Typ 100
17858835 195 x 250 x 135 mm Korgsystem Modular Typ 120
17878835 255 x 280 x 135 mm Korgsystem Modular Typ 180
17898825 70 x 155 x 35 mm Korgsystem modulär typ 10
17888835 105 x 110 x 50 mm Korgsystem modulär typ 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17828835 Leverantör Elma Leverantörsnummer 1113110
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Modulärt korgsystem för Elmasonic P, Elmasonic Välj, LÄTT
  • Rostfritt stål med plasthandtag
  • Ergonomiska handtag
  • Autoklaveringsbar
  • Bajonetthål i botten för montering av hållare (t.ex Elma Stift, silikonhållare bottenkam)
  • Fyrkantiga öppningar i sidoväggarna för montering av silikonhållare
Specifikationer
Typ Modulärt korgsystem
Kapacitet (metrisk) 7.0 kg
Kapacitet (engelska) 15 lb.
För användning med (utrustning) Fisherbrand Välja. Fisherbrand LÄTT. Elmasonic LÄTT. Elmasonic P
Mått (L x B x H) 255 x 450 x 55 mm
Modell Korgsystem Modular Typ 150