Läs mer
Elma Korgsystem
Description
- Rostfritt stål med plasthandtag
- Ergonomiska handtag
- Autoklaveringsbar
- Bajonetthål i botten för montering av hållare (t.ex Elma Stift, silikonhållare bottenkam)
- Fyrkantiga öppningar i sidoväggarna för montering av silikonhållare
Specifications
Specifications
| Typ | Modulärt korgsystem |
| Kapacitet (metrisk) | 10.0 kg |
| Kapacitet (engelska) | 22 lb. |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Välja. Fisherbrand LÄTT. Elmasonic LÄTT. Elmasonic P |
| Mått (L x B x H) | 255 x 450 x 135 mm |
| Modell | Korgsystem Modular Typ 300 |