Läs mer
Elma Korgsystem
Produktkod. p-200000284
Mått (L x B x H):
70 x 155 x 35 mm
105 x 110 x 50 mm
105 x 195 x 50 mm
105 x 195 x 95 mm
105 x 255 x 95 mm
105 x 455 x 55 mm
195 x 250 x 90 mm
255 x 450 x 55 mm
195 x 250 x 135 mm
255 x 280 x 135 mm
255 x 450 x 135 mm
Modell:
Korgsystem Modular Typ 100
Korgsystem Modular Typ 120
Korgsystem Modular Typ 150
Korgsystem Modular Typ 180
Korgsystem Modular Typ 30
Korgsystem Modular Typ 300
Korgsystem Modular Typ 40
Korgsystem Modular Typ 60
Korgsystem modulär typ 10
Korgsystem modulär typ 20
Korgsystem modulär typ 80
Produktkod. 17891666
Brand: Elma 1108916
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Modulärt korgsystem för Elmasonic P, Elmasonic Välj, LÄTT
  • Rostfritt stål med plasthandtag
  • Ergonomiska handtag
  • Autoklaveringsbar
  • Bajonetthål i botten för montering av hållare (t.ex Elma Stift, silikonhållare bottenkam)
  • Fyrkantiga öppningar i sidoväggarna för montering av silikonhållare
Specifikationer
Typ Modulärt korgsystem
Kapacitet (metrisk) 1.0 kg
Kapacitet (engelska) 2.2 lb.
För användning med (utrustning) Fisherbrand Välja. Fisherbrand LÄTT. Elmasonic LÄTT. Elmasonic P
Mått (L x B x H) 105 x 195 x 50 mm
Modell Korgsystem Modular Typ 30