Läs mer
Basmisanil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Basmisanil |
| CAS | 1159600-41-5 |
| Molekylformel | C21H20FN3O5S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (1,1-Dioxido-4-thiomorpholinyl)[6-[[3-(4-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]methoxy]-3-pyridinyl]methanone, (1,1-Dioxo-4-thiomorpholinyl)[6-[[3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]methoxy]pyridin-3-yl]methanone, RG 1662 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20FN3O5S/c1-14-18(20(24-30-14)15-2-5-17(22)6-3-15)13-29-19-7-4-16(12-23-19)21(26)25-8-10-31(27,28)11-9-25/h2-7,12H,8-11,13H2,1H3 |
| LEDER | Cc1onc(c1COc2ccc(cn2)C(=O)N3CCS(=O)(=O)CC3)c4ccc(F)cc4 |
| IUPAC-namn | (1,1-dioxo-1,4-thiazinan-4-yl)-[6-[[3-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl]methoxy]pyridin-3-yl]methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.46 |
| Formel vikt | 445.1108 |