Läs mer
Brannan™ Batchprovtagning frystermometer med kalibreringscertifikat
Produktkod. 17823058
Kalibrerad:
3-punkts UKAS
3-punkts spårbar
Produktkod. 17823058
Brand: Brannan™ 22/101/2 + 49/101/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Precisionstestsatsprovtagningstermometrar för frysar förseglade i en 30 ml polypropenflaska innehållande ett värmeöverföringsmedium, idealiskt lämpad för att övervaka temperaturen på prover i en kontrollerad förvaring. Komplett med spårbar kalibrering.
  • Icke-farligt LO-tox™ fyllning
  • Flaskan ska fyllas med monpropylenglykol eller annat värmeöverföringsmedium före användning
  • Temperaturmätning opåverkad av kortvariga fluktuationer
  • Levereras med kalibrering
  • Temperaturområde: -30 °C till 0 °C
  • Levereras med noggrannhetsförklaring
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Flaskfyllning Kunden ska fylla med monopropylenglykol eller annat värmeöverföringsmedium före användning
Kalibreringspunkter -20 °C, -10 °C, 0 °C
Certifikat och efterlevnad brittiska nationella standarder ISO 9001
För användning med (applikation) Övervaka provernas temperatur i en kontrollerad lagring
Höjd (engelska) 5,71 tum.
Höjd (metrisk) 14.5 cm
Inkluderar Polypropenflaska och glastermometer
Längd (metrisk) 14.5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Nej
Vikt (engelska) 1,9577 oz.
Vikt (metrisk) 55.5 g
Bredd (engelska) 0,14 tum.
Max. Temperatur (engelska) 32 °F
Max. Temperatur (metrisk) 0 °C
Min. Temperatur (engelska) -22 °F
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (engelska) -22 °F till +32 °F
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till 0 °C
Kalibrerad 3-punkts spårbar
För användning med (utrustning) Frys
Batterityp Hold (Håll)
Noggrannhet ±0,7 °C
Indelning 0,5 °C
Visa Hold (Håll)
Bredd (metrisk) 3.5 cm